Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Heptyn-1-ol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

H1474-5ML
TCIAH1474-5MLEA 105 EUR InStock
TCIAH1474-5ML
6-Heptyn-1-ol ≥97.0% (par GC)
6-Heptyn-1-ol


Formule: C₇H₁₂O
Point d'ébullition: 105°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00049198
Numéro CAS: 63478-76-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité