Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thiazol-2-ylmethanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)thiazole, 2-Thiazolemethanol

H1476-1G
TCIAH1476-1GEA 105 EUR InStock
TCIAH1476-1G
Thiazol-2-ylmethanol ≥98.0% (par GC)
Thiazol-2-ylmethanol


Formule: C₄H₅NOS
MW: 115,1500 g/mol
Point d'ébullition: 76°C
Numéro MDL: MFCD06200855
Numéro CAS: 14542-12-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66f202f3632103baeeac8dbc07792285bbfa73bd&vid=66f202f3632103baeeac8dbc07792285bbfa73bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 68.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité