Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-hydroxy-2-pyridinecarboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxypicolinic acid, 4-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 4-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid

H1491-1G
TCIAH1491-1GEA 117 EUR InStock
TCIAH1491-1G
Acide 4-hydroxy-2-pyridinecarboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-hydroxy-2-pyridinecarboxylique


Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00521155
Numéro CAS: 22468-26-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e0d917a753d1a93a080ee09fe1667fafe75f959&vid=5e0d917a753d1a93a080ee09fe1667fafe75f959&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité