Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-Hydroxy-2-methoxychalcone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(2-Methoxybenzylidene)-2'-hydroxyacetophenone

H1493-1G
TCIAH1493-1GEA 149 EUR InStock
TCIAH1493-1G
2'-Hydroxy-2-methoxychalcone ≥98.0% (par GC)
2'-Hydroxy-2-methoxychalcone


Formule: C₁₆H₁₄O₃
MW: 254,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016443
Numéro CAS: 42220-77-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité