Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(2-Hydroxyethyl)oxindole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(2-Hydroxyethyl)indolin-2-one, 4-(2-Hydroxyethyl)-2-indolinone

H1497-200MG
TCIAH1497-200MGEA 74.8 EUR InStock
TCIAH1497-200MG
4-(2-Hydroxyethyl)oxindole ≥98.0% (par GC)
4-(2-Hydroxyethyl)oxindole


Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD07782133
Numéro CAS: 139122-19-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=584fc76fe28eade55bee97f87a76d8aaa847280b&vid=584fc76fe28eade55bee97f87a76d8aaa847280b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité