Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Hydroxy-3-nitro-6-picoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Methyl-3-nitro-2(1H)-pyridinone, 2-Hydroxy-6-methyl-3-nitropyridine, 6-Hydroxy-5-nitro-2-picoline, 6-Methyl-3-nitropyridin-2-ol, 6-Methyl-3-nitro-2-pyridone, 2-Methyl-5-nitro-6-pyridone, 6-Hydroxy-2-methyl-5-nitropyridine

H1498-1G
TCIAH1498-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAH1498-1G
2-Hydroxy-3-nitro-6-picoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Hydroxy-3-nitro-6-picoline


Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Point de fusion: 217°C
Numéro MDL: MFCD03001414
Numéro CAS: 39745-39-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30199c945b63b8173c192b7bc77a794f07ebceb6&vid=30199c945b63b8173c192b7bc77a794f07ebceb6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité