Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hexylthiophene-2-carboxaldehyde ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Hexylthiophene-2-carbaldehyde, 2-Formyl-4-hexylthiophene

H1499-1G
TCIAH1499-1GEA 136 EUR InStock
TCIAH1499-1G
4-Hexylthiophene-2-carboxaldehyde ≥97.0% (par GC)
4-Hexylthiophene-2-carboxaldehyde


Formule: C₁₁H₁₆OS
MW: 196,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD18414651
Numéro CAS: 222554-30-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=090332cd9685de84653fc7425272acb51f16009d&vid=090332cd9685de84653fc7425272acb51f16009d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité