Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2H,2H,3H,3H-Perfluoroundecanoic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoroundecanoic acid, 2H,2H,3H,3H-Perfluoroundecanoic acid, 2H,2H,3H,3H-Heptadecafluoroundecanoic acid

H1502-1G
TCIAH1502-1GEA 157 EUR InStock
TCIAH1502-1G
2H,2H,3H,3H-Perfluoroundecanoic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2H,2H,3H,3H-Perfluoroundecanoic acid


Formule: C₁₁H₅F₁₇O₂
MW: 492,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038353
Numéro CAS: 34598-33-9
EINECS: 252-108-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b566edc6f79445e1162c9def4857d250225dee9&vid=8b566edc6f79445e1162c9def4857d250225dee9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité