Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hexylthiophene-2-carbonitrile ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Cyano-4-hexylthiophene

H1503-200MG
TCIAH1503-200MGEA 165 EUR InStock
TCIAH1503-200MG
4-Hexylthiophene-2-carbonitrile ≥95.0% (par GC)
4-Hexylthiophene-2-carbonitrile


Formule: C₁₁H₁₅NS
MW: 193,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD18413940
Numéro CAS: 1224430-39-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=488db18e051d22f3d45f9bda6c8815ad1b70f052&vid=488db18e051d22f3d45f9bda6c8815ad1b70f052&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité