Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Hydroxy-1-indanone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-Hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one

H1526-1G
TCIAH1526-1GEA 101 EUR InStock
TCIAH1526-1G
7-Hydroxy-1-indanone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
7-Hydroxy-1-indanone


Formule: C₉H₈O₂
MW: 148,161 g/mol
Point d'ébullition: 131°C
Numéro MDL: MFCD01548387
Numéro CAS: 6968-35-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité