Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,6-Hexylenediphosphonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hexane-1,6-diyldiphosphonic acid, 1,6-Hexanebisphosphonic acid, 1,6-Hexanediphosphonic acid

H1536-1G
TCIAH1536-1GEA 136 EUR InStock
TCIAH1536-1G
1,6-Hexylenediphosphonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,6-Hexylenediphosphonic acid


Formule: C₆H₁₆O₆P₂
MW: 246,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD01630742
Numéro CAS: 4721-22-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e6696b8274363ea47c22e6cb33a0b4710d4b163&vid=2e6696b8274363ea47c22e6cb33a0b4710d4b163&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 203.0 to 208.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité