Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-[(1R,3S)-3-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-phenylpropyl]dodecanamide ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-[(2R,4S)-1,4-Dihydroxy-4-phenylbutan-2-yl]dodecanamide, HPA-12

H1553-5MG
TCIAH1553-5MGEA 285 EUR InStock
TCIAH1553-5MG
N-[(1R,3S)-3-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-phenylpropyl]dodecanamide ≥98.0% (par HPLC)
N-[(1R,3S)-3-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-phenylpropyl]dodecanamide


Formule: C₂₂H₃₇NO₃
MW: 363,54 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 383418-30-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 3.60 to 4.10 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité