Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hydroxypyrrolidin-2-one ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-2-pyrrolidone, 4-Hydroxy-2-pyrrolidinone

H1573-500MG
TCIAH1573-500MGEA 109 EUR InStock
TCIAH1573-500MG
4-Hydroxypyrrolidin-2-one ≥95.0% (par GC)
4-Hydroxypyrrolidin-2-one


Formule: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD01687254
Numéro CAS: 25747-41-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -1.0 to +1.0 deg (C=1, H2O)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité