Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexadecahydropyrene (mixture of isomers) ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

H1576-1G
TCIAH1576-1GEA 167 EUR InStock
TCIAH1576-1G
Hexadecahydropyrene (mixture of isomers) ≥97.0% (par GC)
Hexadecahydropyrene (mixture of isomers)


Formule: C₁₆H₂₆
MW: 218,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021664
Numéro CAS: 2435-85-0
EINECS: 219-429-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b54eb1d5dccfa23a80634007a70486489858d02a&vid=b54eb1d5dccfa23a80634007a70486489858d02a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité