Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Hydroxy-3-phenyl-4H-chromen-4-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 7-Hydroxyisoflavone, 7-Hydroxy-3-phenylchromone

H1579-1G
TCIAH1579-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAH1579-1G
7-Hydroxy-3-phenyl-4H-chromen-4-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
7-Hydroxy-3-phenyl-4H-chromen-4-one


Formule: C₁₅H₁₀O₃
MW: 238,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017701
Numéro CAS: 13057-72-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88ce743745b64e521de03709cd7569edea182b63&vid=88ce743745b64e521de03709cd7569edea182b63&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 214.0 to 218.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité