Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Hydroxypyrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

H1580-1G
TCIAH1580-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAH1580-1G
2-Hydroxypyrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Hydroxypyrazine


Formule: C₄H₄N₂O
Numéro MDL: MFCD00233966
Numéro CAS: 6270-63-9
EINECS: 228-455-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité