Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl acrylate

Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)

H1582-25G
TCIAH1582-25GEA 116 EUR InStock
TCIAH1582-25G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate


Formule: C₆H₄F₆O₂
MW: 222,09 g/mol
Point d'ébullition: 42°C
Point d'éclair: 14°C
Numéro MDL: MFCD00040104
Numéro CAS: 2160-89-6
EINECS: 218-479-1
ONU: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78475ef2730b1f86a7006a7d6490538e7407dd1e&vid=78475ef2730b1f86a7006a7d6490538e7407dd1e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité