Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide benzène-1,2,3-tricarboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2,3-Benzenetricarboxylic acid, Benzene-1,2,3-tricarboxylic acid, Hemimellitic acid

H1592-5G
TCIAH1592-5GEA 478 EUR InStock
TCIAH1592-5G
Acide benzène-1,2,3-tricarboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide benzène-1,2,3-tricarboxylique


Formule: C₉H₆O₆
MW: 210,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002468
Numéro CAS: 569-51-7
EINECS: 209-317-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=301ca9ab41b67da56fb7e0160f81881d6f381b99&vid=301ca9ab41b67da56fb7e0160f81881d6f381b99&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité