Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

H1603-1G
TCIAH1603-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAH1603-1G
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol


Formule: C₇H₅NOS
Numéro MDL: MFCD01863636
Numéro CAS: 107818-20-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32da60a416ee6ccf00028ca1487947b7df229531&vid=32da60a416ee6ccf00028ca1487947b7df229531&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 233.0 to 237.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité