Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyltris(trimethylsiloxy)silane

H1612-25ML
TCIAH1612-25MLEA 47.3 EUR InStock
TCIAH1612-25ML
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane ≥97.0% (par GC)
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane


Formule: C₁₀H₃₀O₃Si₄
MW: 310,69 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Numéro MDL: MFCD00040007
Numéro CAS: 17928-28-8
EINECS: 241-867-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a7666f96471627e9a58579e84d55f2852e607ad&vid=0a7666f96471627e9a58579e84d55f2852e607ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité