Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-(4-hydroxyphénylazo)benzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) matrice pour MALDI-TOF/MS

Fournisseur: TCI
Attention

H1622-1G
TCIAH1622-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAH1622-1G
Acide 2-(4-hydroxyphénylazo)benzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) matrice pour MALDI-TOF/MS
Acide 2-(4-hydroxyphénylazo)benzoïque


Formule: C₁₃H₁₀N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00002428
Numéro CAS: 1634-82-8
EINECS: 216-655-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité