Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2H-Perfluoro-5,8-dimethyl-3,6,9-trioxadodecane ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-[[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propan-2-yl]oxy]propan-2-yl]oxy]propane

H1625-25G
TCIAH1625-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAH1625-25G
2H-Perfluoro-5,8-dimethyl-3,6,9-trioxadodecane ≥90.0% (par GC)
2H-Perfluoro-5,8-dimethyl-3,6,9-trioxadodecane


Formule: C₁₁HF₂₃O₃
MW: 618,09 g/mol
Point d'ébullition: 152°C
Numéro MDL: MFCD00054715
Numéro CAS: 3330-16-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=171cc7e1fc55707c2137594eb747f6b6cb171ad6&vid=171cc7e1fc55707c2137594eb747f6b6cb171ad6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité