Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hydroxy-6-methylpyrimidine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Methylpyrimidin-4-ol

H1675-1G
TCIAH1675-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAH1675-1G
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine


Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,116 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053575
Numéro CAS: 3524-87-6
EINECS: 222-543-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité