Hexamethoxydisiloxane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H1716-1G
TCIAH1716-1GEA 131 EUR InStock
TCIAH1716-1G
Hexamethoxydisiloxane ≥98.0% (par GC)
Hexamethoxydisiloxane
Formule: C₆H₁₈O₇Si₂
Point d'ébullition: 73°C
Numéro MDL: MFCD02912820
Numéro CAS: 4371-91-9
EINECS: 224-467-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité