Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-one ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

H1723-100MG
TCIAH1723-100MGEA 137 EUR InStock
TCIAH1723-100MG
4-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-one ≥90.0% (par GC)
4-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-one


Formule: C₆H₈O₃
MW: 128,13 g/mol
Point de fusion: 59°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 76374-26-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité