Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hyaluronic acid peu sulfaté

Fournisseur: TCI

H1740-10MG
TCIAH1740-10MGEA 128 EUR InStock
TCIAH1740-10MG
Hyaluronic acid peu sulfaté
Hyaluronic acid


Formule: C₂₈H₄₄N₂O₂₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00131348
Numéro CAS: 9004-61-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Content of sulfur 4.0 to 12.0 %
Drying loss max. 20 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité