Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide imidazole-4,5-dicarboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

I0003-5G
TCIAI0003-5GEA 56.1 EUR InStock
TCIAI0003-5G
Acide imidazole-4,5-dicarboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide imidazole-4,5-dicarboxylique


Formule: C₅H₄N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00005200
Numéro CAS: 570-22-9
EINECS: 209-327-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b010673261e2d9f968bf371d333db19a4c9915e&vid=9b010673261e2d9f968bf371d333db19a4c9915e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité