Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Indanedione ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3-Indanedione, Indan-1,3-dione, 1H-Indene-1,3(2H)-dione

I0012-25G
TCIAI0012-25GEA 152 EUR InStock
TCIAI0012-25G
1,3-Indanedione ≥97.0% (par GC)
1,3-Indanedione


Formule: C₉H₆O₂
MW: 146,15 g/mol
Point d'ébullition: 283 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 129…132 °C
Densité: 1,37 g/cm³ (21 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003779
Numéro CAS: 606-23-5
EINECS: 210-109-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6df0d340cfe6446de17c96c9a8cf714a4a198780&vid=6df0d340cfe6446de17c96c9a8cf714a4a198780&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 129.0 to 134.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité