Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Indigotetrasulphonic acid tetrapotassium salt hydrate ≥90.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

I0019-1G
TCIAI0019-1GEA 86.9 EUR InStock
TCIAI0019-1G
Indigotetrasulphonic acid tetrapotassium salt hydrate ≥90.0% (par HPLC)
Indigotetrasulphonic acid tetrapotassium salt hydrate


Formule: C₁₆H₁₀N₂O₁₄S₄
Numéro MDL: MFCD00059886
Numéro CAS: 28699-96-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Drying loss max. 12.0 %
Ignition residue (Sulfate) 42.0 to 53.0 % (after drying)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité