Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Tris(2,4-pentanedionato-O,O')indium (III) ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Indium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Indium (III) 2,4-pentanedionate, Tris(2,4-pentanedionato-O,O')indium (III)

I0020-10G
TCIAI0020-10GEA 103 EUR InStock
TCIAI0020-10G
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')indium (III) ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')indium (III)


Formule: C₁₅H₂₁InO₆
MW: 412,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013494
Numéro CAS: 14405-45-9
EINECS: 238-378-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80f1e604a46cf4bdede1a79048b7af2ef55d1692&vid=80f1e604a46cf4bdede1a79048b7af2ef55d1692&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité