Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Inosine-5'-triphosphate trisodium salt ≥85.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Inosine 5'-triphosphate (sodium salt), NSC 20266, 5'-ITP 3Na, Trisodium Inosine 5'-Triphosphate, ITP

I0038-100MG
TCIAI0038-100MGEA 67.1 EUR InStock
TCIAI0038-100MG
Inosine-5'-triphosphate trisodium salt ≥85.0% (par HPLC)
Inosine-5'-triphosphate trisodium salt


Formule: C₁₀H₁₂N₄Na₃O₁₄P₃
MW: 574,11 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00084678
Numéro CAS: 35908-31-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59c9134a52a771fd25be50f0fb228b84f7f27f91&vid=251fab17c70dbbbf6ce486ec7a9936979bcbc513&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Water max. 12.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité