Inosine-5'-monophosphate barium salt hydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
I0039-100MG
TCIAI0039-100MGEA 60.5 EUR InStock
TCIAI0039-100MG
Inosine-5'-monophosphate barium salt hydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Inosine-5'-monophosphate barium salt hydrate
Formule: C₁₀H₁₃N₄O₈P
Numéro MDL: MFCD00067321
Numéro CAS: 3249-92-1
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04977
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30c65d7600988329e11951fdf2c283cc01fa2d9f&vid=30c65d7600988329e11951fdf2c283cc01fa2d9f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
abs-ratio (a/b) 1.55 to 1.75 (E250/E260)
abs-ratio (2a/2b) 0.15 to 0.19 (E280/E260)
Water max. 22.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité