Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4-Iodoaniline ≥99.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

I0048-25G
TCIAI0048-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAI0048-25G
4-Iodoaniline ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
4-Iodoaniline


Formule: C₆H₆IN
MW: 219,02 g/mol
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 61…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007848
Numéro CAS: 540-37-4
EINECS: 208-743-4
Merck Index: 14,05027
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=965df192e18c931b843f5a914c2294d9d2d2c60b&vid=7a565e3f8f3bef385b0aae5eaecdfea56aa62f24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 62.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité