Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Iodo-3-méthylbutane ≥99.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methylbutyliodide

Stabilization: Stabilised with Na₂S₂O₃

I0061-25ML
TCIAI0061-25MLEA 260 EUR InStock
TCIAI0061-25ML
1-Iodo-3-méthylbutane ≥99.0% (par GC) stabilisé
1-Iodo-3-méthylbutane


Formule: C₅H₁₁I
MW: 198,05 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Densité: 1,515 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40°C
Numéro MDL: MFCD00039414
Numéro CAS: 541-28-6
EINECS: 208-773-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05120
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a1d030935aa45fa0c14ac2d511ed48aaf25f9f66&vid=a1d030935aa45fa0c14ac2d511ed48aaf25f9f66&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité