Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Iodo-3-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

I0063-25G
TCIAI0063-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAI0063-25G
1-Iodo-3-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Iodo-3-nitrobenzène


Formule: C₆H₄INO₂
MW: 249,01 g/mol
Point d'ébullition: 280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 38 °C
Densité: 2,227 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007218
Numéro CAS: 645-00-1
EINECS: 211-427-9
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bed3c5e29801b3005d2a6e46e7f917b4a8a5ed99&vid=bed3c5e29801b3005d2a6e46e7f917b4a8a5ed99&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité