Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Iodosobenzoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

I0073-10G
TCIAI0073-10GEA 607 EUR InStock
TCIAI0073-10G
2-Iodosobenzoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Iodosobenzoic acid


Formule: C₇H₅IO₃
Numéro MDL: MFCD00002401
Numéro CAS: 304-91-6
EINECS: 206-159-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eaa2302e692287286c912a41004605124f2d18f5&vid=eaa2302e692287286c912a41004605124f2d18f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité