Benzyl isoamyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzyl Isopentyl Ether
I0084-25ML
TCIAI0084-25MLEA 57.2 EUR InStock
TCIAI0084-25ML
Benzyl isoamyl ether ≥98.0% (par GC)
Benzyl isoamyl ether
Formule: C₁₂H₁₈O
MW: 178,28 g/mol
Point d'ébullition: 236°C
Point d'éclair: 110°C
Numéro MDL: MFCD00048371
Numéro CAS: 122-73-6
EINECS: 204-570-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité