Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nitrate d'isopentyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isopentyl nitrate, 3-Methylbutyl nitrate, Isoamyl nitrate

I0088-25G
TCIAI0088-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAI0088-25G
Nitrate d'isopentyle ≥98.0% (par GC)
Nitrate d'isopentyle


Formule: C₅H₁₁NO₃
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Densité: 1 g/cm³ (8 °C)
Numéro MDL: MFCD00007042
Numéro CAS: 543-87-3
EINECS: 208-852-7
ONU: 1112
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05122
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=183a8bda4b5421d06cf9b4f67c204f73e829c838&vid=183a8bda4b5421d06cf9b4f67c204f73e829c838&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité