Isobutyl sulphide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diisobutyl Sulphide
I0098-25ML
TCIAI0098-25MLEA 55 EUR InStock
TCIAI0098-25ML
Isobutyl sulphide ≥98.0% (par GC)
Isobutyl sulphide
Formule: C₈H₁₈S
MW: 146,29 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00039852
Numéro CAS: 592-65-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05152
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité