Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isobutyrate d'propyle ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isobutyric acid Propyl ester

I0108-25ML
TCIAI0108-25MLEA 23.1 EUR InStock
TCIAI0108-25ML
Isobutyrate d'propyle ≥97.0% (par GC)
Isobutyrate d'propyle


Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Point d'éclair: 30°C
Numéro MDL: MFCD00053781
Numéro CAS: 644-49-5
EINECS: 211-417-4
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb2264e73c9d24a61fd1dcf8a0e1cb764a2e4894&vid=eb2264e73c9d24a61fd1dcf8a0e1cb764a2e4894&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité