Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isonicotinaldéhyde ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyridine-4-carboxaldehyde, 4-Pyridinecarboxaldehyde, 4-Pyridinecarbaldehyde

I0143-25ML
TCIAI0143-25MLEA 38.5 EUR InStock
TCIAI0143-25ML
Isonicotinaldéhyde ≥96.0% (par GC)
Isonicotinaldéhyde


Formule: C₆H₅NO
MW: 107,11 g/mol
Point d'ébullition: 187°C
Point d'éclair: 75°C
Numéro MDL: MFCD00006425
Numéro CAS: 872-85-5
EINECS: 212-832-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=218a790e03027da4fedf6ab49da0b57f26989aff&vid=218a790e03027da4fedf6ab49da0b57f26989aff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité