Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 4-chlorophényle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

I0167-25G
TCIAI0167-25GEA 185 EUR InStock
TCIAI0167-25G
Isothiocyanate de 4-chlorophényle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 4-chlorophényle


Formule: C₇H₄ClNS
MW: 169,63 g/mol
Point d'ébullition: 127°C
Point de fusion: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004810
Numéro CAS: 2131-55-7
EINECS: 218-358-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a5982a6d836b23e6e596e418f6461be2b8bbb4d&vid=2a5982a6d836b23e6e596e418f6461be2b8bbb4d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité