Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-isopropylbenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

I0169-25G
TCIAI0169-25GEA 116 EUR InStock
TCIAI0169-25G
Acide 4-isopropylbenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-isopropylbenzoïque


Formule: C₁₀H₁₂O₂
Point d'ébullition: 125°C
Point de fusion: 115…117 °C
Densité: 1,162 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002564
Numéro CAS: 536-66-3
EINECS: 208-642-5
Merck Index: 14,02618
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6a9aa3d0ff9abe573159befb4598b0e9472363a&vid=a6a9aa3d0ff9abe573159befb4598b0e9472363a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité