Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diisopropyle oxyde ≥99.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isopropyl ether

Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)

I0172-500ML
TCIAI0172-500MLEA 22 EUR InStock
TCIAI0172-500ML
Diisopropyle oxyde ≥99.0% (par GC) stabilisé
Diisopropyle oxyde


Formule: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 68°C
Point de fusion: –60°C
Densité: 0,726 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –28°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008880
Numéro CAS: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
ONU: 1159
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité