Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de cyclohexyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

I0187-10ML
TCIAI0187-10MLEA 107 EUR InStock
TCIAI0187-10ML
Isothiocyanate de cyclohexyle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de cyclohexyle


Formule: C₇H₁₁NS
MW: 141,24 g/mol
Point d'ébullition: 219°C
Point de fusion: 70…72 °C
Densité: 1,0339 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00003841
Numéro CAS: 1122-82-3
EINECS: 214-361-9
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5762dcfb5ff7f5d71a652aae60143f0073774401&vid=5762dcfb5ff7f5d71a652aae60143f0073774401&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité