Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate d'éthyle ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

I0188-25ML
TCIAI0188-25MLEA 48.4 EUR InStock
TCIAI0188-25ML
Isothiocyanate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Isothiocyanate d'éthyle


Formule: C₃H₅NS
Point d'ébullition: 132°C
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 24°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004820
Numéro CAS: 542-85-8
EINECS: 208-831-2
ONU: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03815
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf38fb20d4d99a66e95841684dc4b38627f923b4&vid=cf38fb20d4d99a66e95841684dc4b38627f923b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité