Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(2-ethylhexyl)itaconate ≥94.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Synonyms: Itaconic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester, Itaconic Acid Dioctyl Ester, Dioctyl Itaconate

Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)

I0205-25ML
TCIAI0205-25MLEA 193 EUR InStock
TCIAI0205-25ML
Bis(2-ethylhexyl)itaconate ≥94.0% (par GC) stabilisé
Bis(2-ethylhexyl)itaconate


Formule: C₂₁H₃₈O₄
MW: 354,53 g/mol
Point d'éclair: 187°C
Numéro MDL: MFCD00059429
Numéro CAS: 2287-83-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace3a4d97f2dbda2e25db83f8264a76dc0af732a&vid=ace3a4d97f2dbda2e25db83f8264a76dc0af732a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité