Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Indigo ≥97.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

I0212-25G
TCIAI0212-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAI0212-25G
Indigo ≥97.0% (sur base azote total)
Indigo


Formule: C₁₆H₁₀N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00005722
Numéro CAS: 482-89-3
EINECS: 207-586-9
Merck Index: 14,04943
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Lambda max. 600.0 to 605.0 nm (CHCl3)
Absorbance (E1%1cm) min. 340 (CHCl3, 600.0 to 605.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité