Isopropanolamine phosphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
I0221-25G
TCIAI0221-25GEA 135 EUR InStock
TCIAI0221-25G
Isopropanolamine phosphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Isopropanolamine phosphate
Formule: C₃H₁₂NO₅P
MW: 173,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070562
Numéro CAS: 67952-32-3
EINECS: 267-885-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 2.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité