Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isoviolanthrone

Fournisseur: TCI
Synonyms: Isodibenzanthrone

I0222-10G
TCIAI0222-10GEA 95.7 EUR InStock
TCIAI0222-10G
Isoviolanthrone
Isoviolanthrone


Formule: C₃₄H₁₆O₂
MW: 456,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021274
Numéro CAS: 128-64-3
EINECS: 204-901-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Lambda max. 587 to 591 nm (Xylene)
Lambda max.2 543 to 548 nm (Xylene)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité